HiTrap™ Proteïn A HP kolommen
Leverancier: Cytiva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
17-0402-01 17-0402-03 17-0403-01 17-0403-03 29-0485-76
17-0402-01EA 804 EUR
17-0402-01 17-0402-03 17-0403-01 17-0403-03 29-0485-76
HiTrap™ Proteïn A HP kolommen
Kolommen voor chromatografie
HiTrap™ Proteïne A HP is een voorverpakt, klaar voor gebruik Proteïne A Sepharose™ zeer performante kolom voor preparatieve zuivering van monoclonale en polyclonale anitlichamen van ascites, serums, en celkweeksupernatant.
  • Hoge bindingscapaciteit van 20 mg IgG/ml medium en snelle kinetica
  • 34 µm kraalgrootte voor een hoge prestatie, hoge resolutie zuiveringen
  • Ontworpen voor gebruik met injectiespuiten, pompen of chromatografie systemen
  • Stabiel over pH 3 tot 9 voor gebruik en pH 2 tot 10 voor schoonmaken