Mini-exsiccatorkasten, SICCO, Premium
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
V1950-01 V1950-02 V1950-03
467-0130EA 209 EUR
467-0130 467-0131 467-0132
Mini-exsiccatorkasten, SICCO, Premium
Exsiccatoren Exsiccatorkasten
Helder polycarbonaat. Elke kamer heeft een enkele deur met kliksluiting en geïntegreerde pakking die zorgt voor gemakkelijk openen en stevig sluiten. Temperatuurbestendig van −35 tot +70 °C, geschikt voor gebruik onder normale druk.
  • Door de grote opening en de deur met ruime openingshoek heeft de gebruiker toegang tot de volledige binnenruimte
  • Robuuste constructie, licht en draagbaar
  • Keuze van apparaten met één, twee of drie kamers, elke kamer wordt geleverd met twee legplaten
  • Wordt geleverd met hygrometer en droogmiddel in een handige hersluitbare container