Mini-exsiccatorkasten, SICCO, Protect
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
V1842-06 V1942-06
467-0125EA 248 EUR
467-0125 467-0128
Mini-exsiccatorkasten, SICCO, Protect
Exsiccatoren Exsiccatorkasten
Oranje polycarbonaat schermen beperken lichtinval en beschermen monsters tegen UV-straling. Deur met kliksluiting en geïntegreerde afdichting voor eenvoudig openen en hermetisch afsluiten. Temperatuurbestendig van −35 tot +70 °C, geschikt voor gebruik onder normale druk.
  • Door de grote opening en de deur met ruime openingshoek heeft de gebruiker toegang tot de volledige binnenruimte
  • Robuuste constructie, lichtgewicht, draagbaar en stapelbaar
  • Premium-model wordt geleverd met hygrometer en twee legplaten
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met droogmiddel in een handige hersluitbare container.