Draagbare mini-exsiccatorkasten, SICCO, mobiel
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
V1848-06 V1948-06
467-0126EA 233 EUR
467-0126 467-0129
Draagbare mini-exsiccatorkasten, SICCO, mobiel
Exsiccatoren Exsiccatorkasten
Draagbare transparant polycarbonaat exsiccator met praktisch handvat. Deur met kliksluiting en geïntegreerde afdichting voor eenvoudig openen en hermetisch afsluiten. Temperatuurbestendig van −35 tot +70 °C, geschikt voor gebruik onder normale druk.
  • Door de grote opening en de deur met ruime openingshoek heeft de gebruiker toegang tot de volledige binnenruimte
  • Robuuste constructie, licht en draagbaar
  • Premium-model wordt geleverd met hygrometer en twee legplaten
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met droogmiddel in een handige hersluitbare container.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable