Microtoommesjes
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14035838382 14035843496 14035843491 14035843489 14035838383
631-1080EA 121 EUR
631-1080 631-1084 631-1083 631-1082 631-1081
Microtoommesjes
Microtomen Messen en handgrepen
Met deze mesjes kan eenvoudig een breed scala aan weefselsecties worden gesneden. De rand stimuleert onmiddellijk lintsnijden. Hoogwaardige randgeometrie met een hoek van 35°, zodat er geen aanpassingen nodig zijn voor de microtoom. De uniforme coating plus nauwkeurige en consistente slijping helpen preparaatvariaties te voorkomen. Een duurzame snijrand is gegarandeerd. Hoge kwaliteit van elke sectie, blok na blok. De verwachte resultaten worden bereikt met elk mesje in de dispenser en tussen verschillende batches. Er zijn geen scherpe hoeken. Wanneer het mesje in de meshouder van deMore Product Information