VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181-0308EA 701 EUR
181-0308 181-0309
VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Pompen Membraanvacuümpompen
De VCP 80 en VCP 130 kunnen worden gebruikt als vacuüm- en drukpompen en zetten de norm voor efficiënt vacuümgebruik. Gebruik deze pompen als betaalbare vacuümtoepassing waarbij corrosiebestendigheid niet vereist is. Deze pompen kunnen worden gebruikt voor vacuümfiltratie van waterige oplossingen of waterige dampen inclusief buffers, maar worden niet aanbevolen voor het verpompen van zure, basische of organische dampen. Deze VWR® Collection vacuüm-/drukpompen zijn ontworpen voor continu gebruik zonder toezicht en zijn voorzien van twee meetklokken met handmatige regelaars waarmee u hetMore Product Information