Vlamvertragende overalls, ProShield® 20 SFR, model CHF5
Leverancier: DuPont
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PFRCHF5SWH/XXL PFRCHF5SWH/3XL PFRCHF5SWH/XL PFRCHF5SWH00/L PFRCHF5SWH00/M
113-6384EA 534 EUR
113-6384 113-8751 113-8752 113-8753 113-8754
Vlamvertragende overalls, ProShield® 20 SFR, model CHF5
Wegwerpkleding
Deze beschermende overalls met capuchon zijn vervaardigd van een niet-gehalogeneerd, vlamvertragend non-woven SMS polypropyleen en bieden beperkte bescherming tegen vlamverspreiding (index 1) naast bescherming tegen deeltjes en beperkte vloeistofspatten of sprays van op water gebaseerde vloeistoffen. Ze moeten altijd boven een primair beschermend FR kledingstuk zoals Nomex® gedragen worden.
  • Rits met overslag ter bescherming
  • Driedelige capuchon en driedelig kruis voor een optimale pasvorm
  • Elastisch aan de capuchon, polsen, taille en enkels
  • Gestikte oranje naden aan de buitenkant voor visuele identificatie en differentiatie
  • Ruime snit voor hoge bewegingsvrijheid bij het onderin dragen van index 2 of 3 vlamvertragende werkkledij
  • Antistatische behandeling (EN 1149-5) - aan beide zijden
De overalls worden gebruikt bij diverse toepassingen waaronder deze in de petrochemische industrie en de spoorwegindustrie, las-, gas- en metaaltoepassingen en bepaalde Ex-Zones.
Kleur: wit (met oranje naden)
Dichtheid: 60 g/m²
Certificaten: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN ISO 14116-2008 (index 1); Cat. III.; (EU) 2016/425
Verpakking: 50 per box, individually packed.