Bioreactoren, Wheaton® CELLine™
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WCL0350-5 WCL1000-1 WCL1000-3 WCL1000AD-1 WCL1000AD-3 WCL0350-1
734-2632EA 2070 EUR
734-2632 392-1007 734-2631 392-1008 734-2633 392-1000
Bioreactoren, Wheaton® CELLine™
Bioreactoren
CELLine™ is een wegwerpbioreactor met twee compartimenten, vervaardigd uit optisch helder nieuw PS met een gasoverdrachtbodem van een gegoten siliconenmembraan dat een 0,2 µm ontluchtingsbarrière biedt. De compartimenten worden gescheiden door een semi-permeabel celluloseacetaatmembraan van 10 kDa en individueel onder druk getest op integriteit. CELLine™ classic (CL) is ideaal voor toepassingen op laboratoriumschaal met behulp van suspensiecellen of hechtende cellen in combinatie met microdragers. De unit is geoptimaliseerd voor de kweek van hybridomen en vele andere celtypen (bijvoorbeeld CHO-, NSO-, SF-cellen). CELLine™ adhere (AD) is specifiek aangepast om de groei van verankeringsafhankelijke cellen (bijvoorbeeld HEK-, BHK-, CHO-cellen) mogelijk te maken. De CELLine™ AD-bioreactor bevat een geweven PET-matrix in het celcompartiment, wat een ideaal oppervlak biedt voor celhechting.
  • Door de productconcentraties, die 50 tot 100 keer zo hoog zijn als bij klassieke celcultiveringssystemen voor eenmalig gebruik, is dit systeem bijzonder efficiënt
  • Net zo gemakkelijk te gebruiken als de standaard weefselkweekfles
  • Gebruikt 90% minder mediasupplementen en eist minder verwerkingstijd dan de conventionele flessen
  • Eenvoudig stapelbaar
  • Afzonderlijk verpakt in gemakkelijk te openen medische blisterverpakkingen, gesteriliseerd door gammastraling en pyrogeenvrij