Opslagbuisjes, klein volume, met 2D-streepjescode, Matrix®
Leverancier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3747 3748-BR
479-1193EA 348 EUR
479-1193 479-2045
Opslagbuisjes, klein volume, met 2D-streepjescode, Matrix®
flesjes
Virgin klasse VI PP van medische kwaliteit. Voor opslag onder vrijwel alle laboratoriumomstandigheden, van kamertemperatuur tot de dampfase van vloeibare stikstof. Een permanente, unieke 2D-streepjescode is met een laser geëtst op de onderkant van elk buisje voor veilige identificatie en het traceren van monsters.
  • Ter voorkoming van dubbele waarden worden alle streepjescodes gecontroleerd aan de hand van de database van eerder toegewezen codes
  • Elk buisje is op lekken gecontroleerd
  • Doppen uit één stuk met interne schroefdraad en ingegoten afdichtingen die niet te strak kunnen worden vastgedraaid met de hand of met hulpmiddelen voor automatisch afdekken
  • Vrij van DNA, RNAse, DNAse en endotoxinen
  • Temperatuurbestendig van -180 tot +121 °C