Opslagbuisjes, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
374500 374502 374511 374513 374512 374510 374500-BR 374501-BR 374510-BR 374511-BR
479-1196EA 519 EUR
479-1196 479-1198 479-1367 479-1368 479-1380 479-1379 479-2229 479-2230 479-2232 479-2233
Opslagbuisjes, Nunc™
flesjes
Virgin klasse VI PP van medische kwaliteit. Buisjes en rek zijn ideaal voor gebruik als tafelmodel met lagere verwerkingscapaciteit en voor geautomatiseerd gebruik met hoge verwerkingscapaciteit. Permanente, unieke 2D-streepjescode is met een laser geëtst op de onderkant van elk buisje voor veilige identificatie en het traceren van monsters.
  • Ter voorkoming van dubbele waarden worden alle streepjescodes gecontroleerd aan de hand van de database van eerder toegewezen codes
  • Elk buisje is op lekken gecontroleerd
  • Doppen uit één stuk met externe schroefdraad en ingegoten afdichtingen die niet te strak kunnen worden vastgedraaid met de hand of met hulpmiddelen voor automatisch dichten
  • Vrij van DNA, RNAse, DNAse en endotoxinen
  • Temperatuurbestendig van -180 tot +121 °C
  • Met schaalverdeling en wit gedeelte voor handmatig markeren
Internally-Threaded Universal Tubes and Rack System, 2,0 ml.
Experience the best features of the Thermo Scientific™ storage tube portfolio: universal cap, universal latch rack and free-standing tube. This versatile, 2,0 ml internally threaded tube is ideal both for a large storage system like a biobank, and in smaller scale for traditional cryostorage. Sample identity is ensured due to a permanently attached 2D barcode on each tube and permanent laser etching of the rack. Now available in a barcoded rack to allow tracking of the rack in addition to individual tubes.
Tubes and rack are ideal for both lower-throughput and high-throughput use, Feature graduations and white patch for manual marking, Can be used in traditional cryostorage boxes made for 10x10 arrays, Internal threads limit contamination, Automation-pickable in universal latch rack, Barcoded rack option offers additional tracking assurance, Single-piece construction with molded-in gasket, Cannot be over-tightened manually or with automated capping tools, Thermoplastic elastomer gasket material is compatible with storage at room temperature down to vapor phase of liquid nitrogen.
Permanently bonded, unique 2D barcode laser-etched onto the base of tube to securely identify and track samples, 2D barcode readers instantly scans each tube's 2D barcode, registering the tube in any application or database, or integrates via several export options, Scan the tube to access sample information and identify the contents, Every 2D barcoded storage tube is scanned to ensure readability, Barcodes are checked against database of previously assigned codes to prevent duplicates.
Certificaten: IATA certified.