VWR® Maximum, Cleanroom-gezichtsmaskers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-6220EA 352 EUR
113-6220 113-6221 113-6222 113-9930 113-9931
VWR® Maximum, Cleanroom-gezichtsmaskers
Maskers Cleanroom Maskers
Maximale cleanroommaskers hebben een drielaagse constructie voor superieure deeltjes- en bacteriële filtratie-efficiëntie. Deze maskers zijn latexvrij.
  • Drielaags maskers bieden hoge filtratie-efficiëntie met betrekking tot bacteriën en deeltjes
  • Zeer ademend en vloeistofbestendig
  • Een plastic boog in de volledige lengte houdt de stof uit de buurt van de mond van de drager voor een koelere, comfortabelere ademhaling
  • Kneedbare neusband zorgt voor een aangepaste, veilige afsluiting
  • Beschikbaar met oorlussen van elasthaan of PP-bandjes, ultrasoon gelast voor behoud van zachtheid en bescherming tegen deeltjes
  • bestand tegen vocht, steriel masker is uitgerust met een unieke, lichtgewicht binnenlaag van folie voor verbeterde vochtbestendigheid
  • Alleen voor industrieel en cleanroom gebruik, niet voor bescherming tegen COVID-19
  • Dit product is geen medisch hulpmiddel voor medisch of klinish gebruik in de zin van Verordening (EU) 2017/745/Richtlijn 93/42/EEG
  • Dit product is geen persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) in de zin van Verordening (EU) 2016/425
Deeltjesafgifte (deeltjes: ≥ 0,5 μm/cu. ft. ): 196 (IEST-RP-CC003.3)
Filtratie-efficiëntie met betrekking tot bacteriën ( % ): >99 (ASTM F2101)
Filtratie-efficiëntie met betrekking tot deeltjes ( % ): >99 (ASTM F2299)
Delta P ademend vermogen (mm H20/cm²: 1,9-2,2 (MIL-M-36954C)
Rigoureus getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificatie; producten zijn goedgekeurd via onafhankelijke laboratoriumtests.
Leveringsinformatie: Niet-steriele maskers zijn verpakt in 50 maskers per binnenzak, 10 binnenzakken per doos. Maskers 113-6222 zijn verpakt in 10 maskers per verpakking, 5 verpakkingen per binnenzak, 10 binnenzakken per doos. Maskers 113-9930/9931 zijn individueel verpakt, 50 individuele verpakkingen per doos, 10 dozen per doos.