VWR®, Urinerecipiënten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-1080EA 174 EUR
216-1080 216-1161 216-2200
VWR®, Urinerecipiënten
Diagnostische systemen Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
De VWR®-opvangbak voor urine biedt een sneller en eenvoudiger alternatief voor het opvangen van urine. Dit gesloten systeem helpt uitgieten, lekkage en natte gebieden te voorkomen, wat een positieve invloed heeft op werkomgevingen en omstandigheden.
  • PP, doorschijnend
  • Met schrijfveld in matglas
  • Gele schroefdop
Afzuigingssysteem voor vacuümbuizen.