VWR®, Koelend thermoschudapparaat, Cooling Thermal Shake Touch
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
460-0196EA 3670 EUR
460-0196 460-0197 460-0198 460-0199 460-0200 460-0201
VWR®, Koelend thermoschudapparaat, Cooling Thermal Shake Touch
Blokverwarmers Schuddende blokverwarmers/-koelers
De Cooling Thermal Shake Touch, ontworpen voor toepassingen waarbij consistente en nauwkeurige resultaten vereist zijn. Het apparaat met laag profiel beschikt over verwarming, koeling en schudmogelijkheden, en maakt gebruik van verwisselbare blokken voor uiteenlopende buisjes en microplaten. Het LCD-aanraakscherm zorgt ervoor dat temperatuur, snelheid en tijd sneller kunnen worden ingesteld en deze waarden allemaal in één keer kunnen worden bekeken. Het display omvat Help-onderwerpen met bedieningstips. Het aanraakscherm is compatibel met rubberen handschoenen die in laboratoria worden gebruikt.
  • Eenvoudig te gebruiken kleuren-LCD-aanraakscherm van 4,3" biedt de gebruiker de mogelijkheid om de voortgang op te slaan en visueel te volgen via de live statusbalk voor vijf door de gebruiker gedefinieerde programma's, elk met vijf afzonderlijke stappen
  • Geschikt voor snelle verwarming, koeling en schudden op hoge snelheid en een pulseermodus, ideaal voor snelle vortextoepassingen
  • Timer met akoestisch alarm, 1 min. tot 99 uur, 59 min., warmtefunctie wordt automatisch uitgeschakeld als het apparaat een intern probleem detecteert
  • Gegevens kunnen via de USB-poort naar een flash-station worden overgebracht voor gegevensregistratie, programmaopslag en software-updates
De programmabedieningsfuncties maken door de gebruiker geprogrammeerde bediening mogelijk voor geautomatiseerd gebruik en een geheugen voor vijf afzonderlijke vijfstappenprogramma's. Instelbare functie voor temperatuuroploopsnelheid definieert afzonderlijk de verwarmings- en koeltijden in stappen van 0,5 °C/min. Eenpunts kalibratiemodus voor maximale temperatuurnauwkeurigheid; de eenpunts kalibratieprocedure stelt de gebruiker in staat om maximaal 6 verschillende gedefinieerde temperaturen te kalibreren. Vervaardigd van een hoogwaardig hittebestendig en chemisch bestendig polymeer, zodat de behuizing koel blijft aanvoelen bij normale bedrijfstemperaturen. De functie voor het beperken van de maximale temperatuur zorgt ervoor dat de temperatuur niet hoger wordt dan de door de gebruiker gedefinieerde grenswaarden, zodat de temperatuur van temperatuurgevoelige monsters kan worden beheerst. Een waarschuwingslampje voor hoge temperatuur gaat branden wanneer de temperatuur 40 °C bereikt en blijft branden totdat het apparaat is afgekoeld tot minder dan 40 °C.
De verbeterde elektronica en temperatuursensor van het apparaat garanderen nauwkeurige en betrouwbare temperatuurinstellingen binnen het bereik van 5 tot 35 °C (maximaal 80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend). Toepassingen zijn onder andere celkweken en DNA-, RNA-, hybridisatie- en eiwitstudies.
Bestelinformatie: Geleverd zonder blokken, blokken moeten afzonderlijk besteld worden. Houd er rekening mee dat Eppendorf Thermomixer R® blokken compatibel zijn met de VWR® Cooling Thermal Shake Touch. Model met NIST traceerbaar certificaat is ook beschikbaar, dit bevat een NIST traceerbare driepuntskalibratie. Het traceerbare certificaat bevat werkelijke meetgegevens en meetonzekerheden van de kalibratie. Het kalibratielaboratorium is in overeenstemming met ISO/IEC 17025.
Opgelet: ** Microbuisblokjes worden met een verwijderbaar rek en een klep geleverd.