VWR® Mediasupplementen voor gedehydrateerde kweekmedia
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
992830ZFEA 17.1 EUR
992830ZF 301950ZK 84729.0001 84730.0001 84732.0001 84722.0001 84734.0001 84742.0001 84743.0001 84744.0001 84745.0001 84746.0001 84733.0001 84725.0001 84726.0001 84727.0001 84728.0001 84731.0001 84724.0001 84723.0001 84720.0001 84721.0001 84747.0001 928580NL 928610NL 900010ZK 85861.0001 85860.0001 928570NL 85886.0001 85884.0001 928880NL
VWR® Mediasupplementen voor gedehydrateerde kweekmedia
Media voor microbiologie Additieven en supplementen voor microbiologie
De isolatie van micro-organismen vereist vaak het gebruik van specifieke supplementen. De hier gepresenteerde supplementen zijn verkrijgbaar in injectieflacons en flessen, en het bijbehorende kweekmedium dat ermee moet worden gebruikt, wordt aangegeven in de onderstaande tabel. Gewoonlijk wordt elke injectieflacon gebruikt om 500 ml media aan te vullen, tenzij anders vermeld (volledige informatie is beschikbaar op de specificatiebladen die op verzoek verkrijgbaar zijn).
  • Freeze-dried