Productie- en laboratoriumstoelen, met ondersteunende rugleuning voor 'dynamisch zitten', Neon 2
Leverancier: bimos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9563-MG01-3278 9563-SP02-3280 9563-2000-3278 9563-2000-3279 9563-2000-3280 9563-2001-3278 9563-2001-3280 9563-MG01-3279 9563-MG01-3280 9563-MG02-3278 9563-MG02-3279 9563-MG02-3280 9563-SP01-3278 9563-SP01-3279 9563-SP01-3280 9563-SP02-3278 9563-2001-3279 9563-SP02-3279 9563-2002-3278 9563-2002-3279 9563-2002-3280 9563-MG11-3279 9563-MG11-3280 9563-MG11-3278 9563-SP11-3278 9563-SP11-3279 9563-SP11-3280 9563-6801-3280 9563-6801-3279 9563-6801-3278 9563-6802-3278 9563-6802-3279 9563-6802-3280 9563-6811-3278 9563-6811-3279 9563-6811-3280 9563-2000-3277 9563-6801-3277 9563-MG01-3277 9563E-98113280 9563E-MG013280 9563E-MG013278 9563E20003278 9563-SP01-3277 9563MG01327852 9563E-98013278 9563-SP02-3277 9563E20003279 9563EMG013279 9563E20003277 9563E20003280
132-0913EA 573 EUR
132-0913 139-0657 132-0910 132-0911 132-0912 139-0631 139-0633 132-0914 132-0915 139-0643 139-0644 139-0645 139-0649 139-0653 139-0654 139-0655 139-0632 139-0656 139-0634 139-0635 139-0636 139-0647 139-0648 139-0646 139-0658 139-0659 139-0660 139-0437 132-0917 132-0916 139-0637 139-0638 139-0639 139-0640 139-0641 139-0642 132-0979 132-0981 132-0980 BIMO9563E-98113280 132-1416 132-1415 132-1414 BIMO9563-SP01-3277 132-1417 BIMO9563E-98013278 BIMO9563-SP02-3277 BIMO9563E20003279 BIMO9563EMG013279 BIMO9563E20003277 BIMO9563E20003280
Productie- en laboratoriumstoelen, met ondersteunende rugleuning voor 'dynamisch zitten', Neon 2
Stoelen
Neon ondersteunt het naar voren leunen op de zitting, wat vaak nodig is bij laboratoriumwerkzaamheden. Het moderne ontwerp past perfect in de high-tech laboratoriumomgeving en heeft uiteraard alle kenmerken die u zou verwachten van een goede laboratoriumstoel. Naadloos, gemakkelijk te reinigen, wasbaar en bestand tegen ontsmettingsmiddelen. Neon is daarom de ideale oplossing voor het laboratorium, waar behoefte is aan een echt comfortabele, ergonomische stoel.
  • Ondersteunende rugleuning voor 'dynamisch zitten'
  • Ergonomisch pakket met verstelbare hoogte, hoek
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable