Precast ExcelGel for SDS-PAGE
Leverancier: Cytiva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
17-1342-01
17-1342-01EA 157 EUR
17-1342-01
Precast ExcelGel for SDS-PAGE
Gel voor elektroforese Voorgegoten gels
ExcelGel precast gels voor SDS-PAGE zijn beschikbaar als homogene of gradient gels. De homogene gels hebben 25 voorgevormde staalputjes met volumes gaande van 5 tot 17 µl. De gradient gels maken gebruik van toepassing strips voor staaltjes (26 stalen tot aan een volume van 40 µl, 52 stalen tot een volume van 20 µl), papieren stukjes of druppeltjes van de stalen. Alle ExcelGel SDS homogene en 8 - 18 gradient gels hebben een 33 mm stapelzone en een 77 mm scheidingszone.
  • Bespaar tijd met gebruiksklare, mechanisch stabiele gels op plastieken steunen geplaatst
  • Pas de stalen snel en eenvoudig toe, door gebruik te maken van voorgevormde staalputjes
  • Vermijdt het maken van een lopende buffer door voorgevormde buffer strips te gebruiken
ExcelGel gradient gels wordt aangeraden om te gebruiken met Immobiline DryStrip gels.