Affiniteit chromatografiekolommen, HiTrap™ MabSelect™
Leverancier: Cytiva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
28-4082-56 28-4082-55 28-4082-53
28-4082-56EA 4250 EUR
28-4082-56 28-4082-55 28-4082-53
Affiniteit chromatografiekolommen, HiTrap™ MabSelect™
Kolommen voor chromatografie
HiTrap™ MabSelect™ kolommen worden voorverpakt met MabSelect™, een bioprecesmiddel voor het vangen van monoclonale antilichamen (Mabs) uit grote staalvolumes.
  • Specificiteit van binding aan het Fc gebied van IgG is gelijkaardig aan dat van de systeemeigen proteïne A, die zuivering in een enkele stap toestaat
  • Georiënteerd koppelen van rcombinante proteïne A aan de matrix via een ontworpen C-terminale cysteïne die de IgG bindingscapaciteit verbetert.
  • Minder regulatieve zorgen dankzij de totale afwezigheid van zoogdier culturen in de ligandproductie en -zuivering