Afsluitkranen
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0525-1000 0525-5000 0525-3000 0525-7000
216-2854EA 24.5 EUR
216-2854 216-0941 216-0940 216-0942
Afsluitkranen
Afsluitkranen
Delen die met media in contact komen van PP, PE en PTFE.
  • Nauwsluitend voor volledige afdichting
  • Bijzonder moeiteloze bediening
  • Met aansluitdopmoer gegarandeerd verticale positie van de kraan
De uitloopkraan is geschikt voor alle containers met R¾" schroefdraadaansluitingen. Schroefdraadadapters maken het aansluiten van kranen op bijna alle containers mogelijk. Drukbestendig tot 2 bar bij 20 °C (zonder uitloopsteun en ring). De uitloophoek en draaibare tuit voorkomen druppelen. Met taps toelopende tuit voor flessen met nauwe openingen met een diameter van 6 tot 8 mm.
Niet geschikt voor stollende stoffen.