Stereozoommicroscopen, SMZ-171
Leverancier: MOTIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1100200600766 1100200600751 1100200600754 1100200600758 1100200600761 1100200600762
630-1807EA 1392 EUR
630-1807 630-2024 630-2025 630-2026 630-2027 630-2028
Stereozoommicroscopen, SMZ-171
Microscopen
Het SMZ-171 modulaire systeem biedt de mogelijkheid om zelf een microscoop samen te stellen door een kop, een houder en een statief te kiezen.
  • Greenough optisch systeem
  • Werkafstand van 110 mm
  • Doorvallende verlichting met kantelbare reflector
De optische prestaties (max. 460 lp/mm) in combinatie met een uitgebreid assortiment accessoires maken de SMZ-171-modellen uitermate geschikt voor zware vereisten binnen zowel routine- als onderzoekswerk. Ze leveren duidelijke 3D-beelden zonder vervorming van biologische en medische preparaten en voor industriële kwaliteitscontrole en inspectie.
Bestelinformatie: Een LED-ringlamp is verkrijgbaar voor een schaduwvrij beeld.
Leveringsinformatie: SMZ-171-BP and -TP models include black and white stage plates and dust cover. SMZ-171-BLED and -TLED models include black, white and frosted stage plates and dust cover.