HPLC-kolommen, Chromolith® DIOL
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.53170.0001 1.53171.0001 1.53172.0001 1.53175.0001
1.53170.0001EA 578 EUR
1.53170.0001 1.53171.0001 1.53172.0001 1.53175.0001
HPLC-kolommen, Chromolith® DIOL
Kolommen voor chromatografie
Chromolith® DIOL-kolommen zijn nuttig als media met een polariteit tussen C18 en silica. Diol-gefunctionaliseerde media zijn minder polair en kunnen een andere selectiviteit hebben. Chromolith® DIOL kan worden gebruikt met een groot aantal oplosmiddelen in zowel normale als omgekeerde fase. In de normale fase-modus biedt de diolfase een andere selectiviteit dan silica terwijl bovendien de retentietijden langer zijn om scheiding te helpen bereiken. In de omgekeerde fase-modus is een gemakkelijke basislijnscheiding te bereiken van verbindingen zoals wateroplosbare vitaminen, suikers of aminozuren met behulp van eenvoudige mobiele fasen. Chromolith® DIOL-kolommen bieden een lange levensduur binnen een pH-bereik van 2,5 tot 7,5, hoge matrixtolerantie en hoge analysesnelheid.