HPLC-kolommen, Chromolith® CN
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.52046.0001 1.52047.0001 1.52048.0001 1.52050.0001
1.52046.0001EA 578 EUR
1.52046.0001 1.52047.0001 1.52048.0001 1.52050.0001
HPLC-kolommen, Chromolith® CN
Kolommen voor chromatografie
Cyaan kolommen zijn over het algemeen meer polair dan traditionele alkylsilica kolommen. De functionele groepen zijn sterk geordend, waardoor sterische belemmering voor de oplossing wordt verminderd. Dankzij de modificatie is kationenuitwisseling mogelijk, dat is hoger bij een neutrale pH-waarde dan in zure omstandigheden. Chromolith® CN-kolommen zijn geschikt voor de scheiding van alkaloïden, olie, flavonoïden, glycol, fenol, ftalaten, steroïden en sulfonamiden.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable