Chemicaliënbestendige overalls, 4515
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4515W3XL 4515WXL 4515WL 4515WM 4515B3XL 4515OM 4515OS 4515OL 4515O3XL 4515O2XL 4515BXL 4515BS 4515BM 4515B4XL 4515B2XL 4515BL 4515OXL 4515WS 4515W4XL 4515WXXL
113-6275EA 141 EUR
113-6275 113-6280 113-6277 113-6278 113-6255 113-6264 113-6265 113-6263 113-6262 113-6261 113-6260 113-6259 113-6258 113-6256 113-6254 113-6257 113-6266 113-6279 113-6276 MMMA4515WXXL
Chemicaliënbestendige overalls, 4515
Wegwerpkleding
Deze wegwerpoveralls van zeer goed ademend SMS-materiaal bieden basisbescherming tegen droge deeltjes, bepaalde spatten van vloeibare chemicaliën en gevaarlijk stof zoals asbestvezels.
  • Breathable material technology for reduced heat stress
  • Robust, low linting
  • Two-way zip with storm flap (incl. tape tabs) for convenience and additional protection
  • Elasticated cuffs, waist and ankles for a better fit and freedom of movement
Typische lichte toepassingen zijn asbestinspectie, het leggen van isolatiemateriaal, cementproductie en het slijpen en polijsten vanMore Product Information