VWR® Q Path®, Biopsiepads
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2254EA 39.5 EUR
720-2254 720-2255
VWR® Q Path®, Biopsiepads
Biopsiepads
Polyurethaanschuim. Om kleine biopten vast te houden en te voorkomen dat ze verloren gaan. Vloeistoffen kunnen vrij circuleren tijdens de verwerking.
  • Afzonderlijk geknipt
  • Gebruiksklaar
  • Bestand tegen oplosmiddelen
Verpakt in zakken van 500 stuks.