Veiligheidscontainers
Leverancier: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05KD 05KK 05KZ 10KD 10KK 10KZ 20KDL 20KK 20KZ
119-0172EA 300 EUR
119-0172 119-2045 119-2180 119-0116 119-2046 119-2181 119-2380 119-0121 119-2182
Veiligheidscontainers
Veiligheidscontainers
Roestvrij staal.
  • Fabrieksmatig gebruik van ontvlambare vloeistoffen zoals oplosmiddelen
  • Explosieveilig vanwege vonkvangers (verwijderbaar) en drukregelkleppen
  • Kranen en doseerapparaten zijn zelfsluitend
  • Chemicaliënbestendig roestvrij staal van hoge kwaliteit (0,8 mm sterk) en PTFE-pakkingen
  • Gemakkelijk te hanteren dankzij ergonomisch ontwerp
  • Modellen met zelfsluitende kranen zijn voorzien van een afzonderlijke ventilatieschroef en zijn geschikt voor horizontale opslag en overhevelen
Containervorm voor optimaal gebruik van beperkte opslagruimte, bijvoorbeeld in veiligheidskasten.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable