VWR® Q Path® MacroStar III, Cassettes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2238EA 166 EUR
720-2238 720-2239 720-2240 720-2233 720-2234 720-2235 720-2236 720-2237 720-2241
VWR® Q Path® MacroStar III, Cassettes
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings-, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Wegwerpdeksel, geleverd in dispenser voor 500 cassettes. Verpakt per 3 dozen met 500 stuks.
  • Grote opening voor filtratie van vloeistoffen
  • Met gemonteerd deksel met scharnieren
  • Schrijfveld in een hoek van 45° geschikt voor alle huidige printers