VWR® Q Path®, MacroStar II, Cassettes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2225EA 166 EUR
720-2225 720-2226 720-2229 720-2230 720-2231 720-2232 720-2224 720-2227 720-2228
VWR® Q Path®, MacroStar II, Cassettes
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Cassettes in voorgevulde dispensers voor cassettebranders. Verpakking van 2×1000 cassettes en 1×2000 deksels.
  • Grote opening voor filtratie van vloeistoffen
  • Met scharnier en afzonderlijk deksel
  • Schrijfveld in hoek van 45°