VWR®, Q Path® MacroStar V, cassettes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2219EA 194 EUR
720-2219 720-2220 720-2215 720-2221 720-2222 720-2223 720-2216 720-2218 720-2217
VWR®, Q Path® MacroStar V, cassettes
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters tijdens verwerkings-, inbeddings- en sectieprocedures. Bestand tegen alle algemeen gebruikte histologische oplosmiddelen. Cassettes met gelast wegwerpdeksel, geleverd in dispensers voor 500 cassettes. Verpakt in drie dozen van 500 cassettes.
  • Makkelijk te gebruiken cassette
  • 45° schrijfoppervlak aan de voorzijde en aan beide zijden
  • Cassettes met ribbels, waardoor ze na het impregneren makkelijker te openen zijn