VWR® Q Path® MacroStar VII, Cassettes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2207EA 464 EUR
720-2207 720-2208 720-2209 720-2210 720-2211 720-2213 720-2214 720-2206 720-2212
VWR® Q Path® MacroStar VII, Cassettes
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Geschikt voor het vasthouden en identificeren van grote weefselmonsters in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Geleverd in dispensers met 500 cassettes. Verpakking van 2 dispensers (1000 cassettes). Dubbele hoogte van de standaardcassettes.
  • Grote cassette: 32×26×12 mm
  • Met gelast deksel
  • Schrijfveld in hoek van 45°