VWR®, Q Path® MacroStar V, cassettes, in rekken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2163EA 322 EUR
720-2163 720-2164 720-2165 720-2166 720-2167 720-2168 720-2169 720-2170 720-2099
VWR®, Q Path® MacroStar V, cassettes, in rekken
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Cassettes met gelast wegwerpdeksel, geleverd in rekken voor Leica- en Sakura-cassetteprinters. 2000 cassettes verpakt per 40 per rek.
  • Eenvoudig te gebruiken cassette met grote opening
  • 45° schrijfoppervlak aan de voorzijde en aan beide zijden
  • Cassettes met ribbels, waardoor ze na het impregneren makkelijker te openen zijn