VWR® Q Path® MacroStar VIII,
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2063EA 233 EUR
720-2063 720-2064 720-2065 720-2062
VWR® Q Path® MacroStar VIII,
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en grote weefselmonsters te identificeren in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Megacassette met gelast deksel. Doos met 100 cassettes.
  • Extra groot: 70 × 50 × 15 mm
  • Schrijfveld in hoek van 45°