VWR®, Q Path® MacroStar I-cassettes, in hoes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2032EA 384 EUR
720-2032 720-2033 720-2034 720-2035 720-2036 720-2037 720-2038 720-2039 720-2040
VWR®, Q Path® MacroStar I-cassettes, in hoes
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaalpolymeer, geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselstalen in verwerkingsprocedures, inbeddingsprocedures en bij procedures van het in secties verdelen. Cassettes in vooraf gevulde hoezen voor Thermo en RA Lamb cassetteprinters. De verpakking bevat 37× dispensers met 80 cassettes en 1× dispenser met 40 cassettes.
  • Grote opening voor filtratie van vloeistoffen
  • 45° schrijfhoek
  • Zonder deksel
  • Met 34 gaten