Schoonmaakdoeken, WYPALL*
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8394 8395 8396 8397
115-1568EA 135 EUR
115-1568 115-1569 115-1570 115-1749
Schoonmaakdoeken, WYPALL*
Schoonmaakdoekjes Herbruikbare reinigingsdoeken Doeken voor algemeen gebruik
Deze microvezeldoeken nemen vuil op van natte en droge oppervlakken voor een snelle en efficiënte reiniging. Ideaal voor het schoonmaken van bureaus en oppervlakken in kantoorgebouwen en institutionele instellingen.
  • Geen chemicaliën vereist
  • Kan tot 300 keer gewassen worden
  • Kleurcoderingssysteem maakt een scheiding van taken mogelijk en helpt kruisbesmetting te voorkomen
  • Groene doekje heeft een zachte textuur voor het reinigen van glas en spiegels
  • Verpakt in een spatbestendige, waterafstotende polyester zak