VWR®, Beater Mixer Mill
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
412-0167EA 5330 EUR
412-0167
VWR®, Beater Mixer Mill
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
Een kogelmolen voor de desintegratie van kleine monstervolumes die ook kan worden gebruikt voor het schudden/mengen van microbuisjes en microplaten. Breed scala aan toepassingen op verschillende wetenschappelijke gebieden, van geologie tot biotechnologie.
  • Gemakkelijk te gebruiken - eenvoudige knop en toetsenbord om de frequentie en timer te regelen
  • Gemakkelijk te onderhouden - borstelloze gelijkstroommotor
  • Groot assortiment maalbekers en buishouders om aan de monstervereisten te voldoen
Instelling maaltijd - 5 s tot 60 min
Trillingsfrequentie: 3 tot 30 Hz