VWR® magnetische roerders, sets in doos
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-0513EA 59.7 EUR
442-0513 442-0514 442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0519 442-0520 442-0521 442-0522
VWR® magnetische roerders, sets in doos
Roerders Magnetische roerstaven
Achthoekig model 1, PTFE-gecoate, achthoekige magnetische roerstaafjes, met middenring, 12-delig in handige doorzichtige box. De set bevat telkens 2 roerders van respectievelijk de volgende afmetingen, Lר (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 en 64×10.
Model Cross, PTFE-gecoate, kruisvormige magnetische roerstaafjes. Set van 5. De set bevat 1 roerder van respectievelijk de volgende afmetingen, Lר (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30, en 38×38.
Model Oval 1, PTFE-gecoate, ovale magnetische roerstaafjes, 12-delig, in handige doorzichtige box. De set bevat 2 roerders van respectievelijk deMore Product Information