Montagemedium, Entellan® New
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.07961.0100 1.07961.0500 1.00869.0500
1.07961.0100EA 45.8 EUR
1.07961.0100 1.07961.0500 1.00869.0500
Montagemedium, Entellan® New
Kleurstoffen Microscopy and staining reagents
Entellan® New is een nieuw montagemedium voor dekglaasjes en is vooral geschikt voor commerciële automatische inbouwinstrumenten die werken met dekglaasjes. De viscositeit varieert tussen 250 en 600 mPas, 1,00869 heeft een klein viscositeitsbereik. Dit nauwe viscositeitsbereik verbetert en versnelt de toepassing, omdat noch de druppelsnelheid noch het volume moeten worden gereset na de eerste ronde met een nieuwe fles Entellan® New.
  • Eenvoudig aan te brengen
  • Klein viscositeitsbereik, 500-600 mPas (1,00869)
  • Glazen fles