Watervrij opbouwend medium, Neo-Mount®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.09016.0500 1.09016.0100
1.09016.0500EA 129 EUR
1.09016.0500 1.09016.0100
Watervrij opbouwend medium, Neo-Mount®
Kleurstoffen Microscopy and staining reagents
Watervrije montagemedia, zoals Neo-Mount®, moeten worden gebruikt voor permanente montage en langdurige opslag van monsters. Objectglaasjes die in pathologische laboratoria worden verwerkt, moeten tot 10 jaar worden opgeslagen, waarbij de kleuringsresultaten stabiel moeten blijven en verkleuring niet acceptabel is. Neo-Mount®, watervrij montagemedium voor microscopie, is bijzonder kleurvast en wordt vervaardigd van oplosmiddelen op basis van mengsels van alifatische koolwaterstoffen. Neo-Mount® bevat een aromavrije vervanging voor xyleen en mag dus alleen worden gecombineerd met Neo-Clear®. Xyleen moet worden vermeden in de opbouwstap, aangezien dit de objectglaasjes vertroebelt en streept. Als er bovendien gedurende ongeveer 1 minuut gedehydrateerde objectglaasjes op filterpapier vóór montage worden geplaatst, kan alle overtollige Neo-Clear® worden omzeild omdat er luchtbellen onder het dekglaasje kunnen worden gevormd. Er moet aan dezelfde voorwaarde worden voldaan bij de montage van monsters met machines die dekglaasjes gebruiken; in dit gebied kan NEO-CLEAR® het efficiëntst worden verwijderd door incubatie van de objectglaasjes gedurende één minuut in een leeg rek voor objectglaasjes.
  • Minder gevaarlijke samenstelling dan aromatische media op basis van oplosmiddelen
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens wettelijke voorschriften (DIN ISO-normen)
  • Geschikt voor alle conventionele kleuringen
  • Kan handmatig worden gebruikt of in geautomatiseerde systemen
  • Refractie-index (20 °C) 1,417 - 1,465; viscositeit (20 °C) 250 - 350 mPas; fluorescentie< 250 ppb
Preparative capacity (500 ml): 2500 slides.