Chemisch bestendige handschoenen, uvex profapren CF33
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6011904 6011903 6011902 6011901 6011905
UVEX6011904EA 68.3 EUR
UVEX6011904 UVEX6011903 UVEX6011902 UVEX6011901 UVEX6011905
Chemisch bestendige handschoenen, uvex profapren CF33
Handschoenen
Deze polychloropreen handschoenen met latex binnenzijde en katoenvlokvoering bieden bescherming tegen een breed gamma van chemische en mechanische gevaren.
  • Flexibel, duurzaam
  • Katoenvlokvoering maakt de handschoen zachter en meer comfortabel om te dragen
  • De voering helpt om zweet te absorberen
  • Siliconenvrij
Ideal for use in the chemical and metal industry, for cleaning and for painting work.
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNO), EN 388:2016 (3131X).