Chemisch bestendige handschoenen, uvex profastrong NF33
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6012201 6012202 6012204 6012203
112-4560EA 5.8 EUR
112-4560 112-4561 112-4563 112-4562
Chemisch bestendige handschoenen, uvex profastrong NF33
Handschoenen
Deze nitrilrubberhandschoenen met katoenvoering zorgen voor een hoge bestendigheid tegen oliën, vetten, zuren en oplosmiddelen.
  • Schuurbestendig
  • Goede grip, zelfs bij natte voorwerpen
  • Anatomische pasvorm
  • Goede beweeglijkheid
Ideaal voor gebruik in de chemische, automobiel-, druk- en voedselindustrie. Ook geschikt voor laboratoriumtoepassingen.
Certificaten: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Goedgekeurd voor voedselcontact