Plasmide-isolatiekits, enkelstrengs faag-DNA
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D6900-00
D6900-01
D6900-00EA
34.6
EUR
D6900-00
D6900-01
Plasmide-isolatiekits, enkelstrengs faag-DNA
Reagentia voor nucleïnezuren
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
EZNA® M13 DNA kits zijn ontworpen om te zuiveren tot 10 ug enkelstrengs DNA van tot 3 ml faag supernatant. Opbrengsten van enkelstrengs DNA verkregen middels EZNA® M13 DNA kits zijn ongeveer 3 tot 10 ug en reproduceerbaar wanneer de isolaties worden uitgevoerd vanaf dezelfde cultuur. Kits zijn ook beschikbaar in EZ 96® DNA-plaat formaat.