Snijbestendige handschoenen, uvex C500 wet
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6049210 6049209 6049208 6049207 6049211
112-4493EA 198 EUR
112-4493 112-4492 112-4491 112-4490 112-4428
Snijbestendige handschoenen, uvex C500 wet
Handschoenen
Deze bamboe-rayon/Dyneema®/glas/polyamide handschoenen hebben een HPE-coating op palm en vingers. De Bamboo TwinFlex® technologie verzekert maximale snijbestendigheid, uitzonderlijke schuurbestendigheid en uitstekend draagcomfort.
  • Bestendig tegen contactwarmte tot 100 °C
  • Uitstekend draagcomfort en vingergevoeligheid door de climazone technologie
  • Olie- en vetbestendig
  • Hoogste snijbestendigheid (niveau 5)
  • Siliconenvrij volgens de afdruktest
Typische toepassingen zijn onder meer: de automobielindustrie, bouw, brouwerij/drankenindustrie, glasindustrie, onderhoud, metaalindustrie, montagewerkzaamheden, papierindustrie, transport/logistiek, transportatiewerkzaamheden.
Certificaten: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-TEX® Standard 100