Isolatie van genomisch DNA uit planten, E.Z.N.A.® SP Plant-DNA-kit
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D5511-02 D5511-01 D5511-00
D5511-02EA 854 EUR
D5511-02 D5511-01 D5511-00
Isolatie van genomisch DNA uit planten, E.Z.N.A.® SP Plant-DNA-kit
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
De E.Z.N.A.® SP Plant-DNA-kit is speciaal ontworpen voor de snelle en betrouwbare isolatie van hoogwaardig totaal cellulair DNA uit diverse plantensoorten. Maximaal 100 mg verse monsters of 30 mg droge monsters kunnen worden verwerkt in minder dan 40 minuten. Het gezuiverde DNA is geschikt voor de meeste vervolgtoepassingen waaronder PCR, behandeling met restrictie-enzymen en hybridisatietechnieken.
  • Snelle zuivering van gebruiksklaar DNA-isolatiemateriaal in minder dan 40 minuten
  • Gestandaardiseerde methode voor betrouwbare resultaten bij uiteenlopende monsters
  • Geen organische extracties
  • Gezuiverd DNA geschikt voor de meeste toepassingen