Specimen containers, with captive hinged cap, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BGG306 BGG308 BGG312
216-1348EA 29.4 EUR
216-1348 216-1349 216-1351
Specimen containers, with captive hinged cap, Azlon®
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight and unbreakable in normal use
  • Can withstand temperatures up to 80 °C
Containers with captive hinged cap suitable for many applications.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable