Erlenmeyers, met PP-schroefdop, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FDE444 FDE446 FDE448 FDE450
214-0342EA 35.9 EUR
214-0342 214-0343 214-0344 214-0345
Erlenmeyers, met PP-schroefdop, Azlon®
Kolven Erlenmeyers
PMP, transparant.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 150 °C (kortstondig tot 170 °C)
  • Autoclaveerbaar tot 121 °C
Met rode, goed afleesbare schaalverdeling. De kolven hebben een standaard NS-hals en kunnen worden gesloten met standaard PP-stoppen.