E.Z.N.A.® en E-Z 96® Cycle Pure-kits
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D6492-01 D6492-02 D6492-00
D6492-01EA 117 EUR
D6492-01 D6492-02 D6492-00
E.Z.N.A.® en E-Z 96® Cycle Pure-kits
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® Cycle Pure-kits zijn gemaakt voor de snelle opzuivering van enkel- of dubbelstrengs DNA na PCR of andere enzymatische reacties. De zuiveringsprocedure zorgt voor volledige verwijdering van primers, nucleotiden, enzymen, zouten en andere onzuiverheden uit DNA-monsters. E.Z.N.A.® MicroElute Cycle Pure-kits zijn speciaal bedoeld voor zuivering van PCR-monsters met een klein elutievolume van 10 tot 15 µl. De procedure van de E-Z® 96 Cycle Pure-kit maakt parallelle zuivering mogelijk van maximaal 96 PCR-monsters. De E-Z® 96 Cycle Pure-kit maakt gebruik van multiwell-technologie voor handmatige zuivering of volledig geautomatiseerde zuivering met hoge doorvoer.
V-spin columns have an attached cap, while Q-spin columns are capless. The columns are otherwise identical in use and application.