2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
H54136.AE H54136.AP
H54136.AEEA 58.6 EUR
H54136.AE H54136.AP
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Purity: 99% CAS No.: 21245-02-3 Molecular Formula: C17H27NO2 Formula Weight: 277.40 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 325° Merck Reference: 14,3232 MDL No.: MFCD00017526
Formule: C₁₇H₂₇NO₂
MW: 277.40 g/mol
Kookpunt: 325 °C
Dichtheid: 0.995
Vlampunt: 113 °C (235 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017526
CAS nummer: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3