Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L16709.03 L16709.06
L16709.03EA 69.2 EUR
L16709.03 L16709.06
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Purity: 96% CAS No.: 407-01-2 Molecular Formula: (CF3CH2)2NH Formula Weight: 181.08 Refractive Index: 1.3010 Boiling Point: 70-71° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00042094
Formule: C₄H₅F₆N
Kookpunt: 70…71 °C
Dichtheid: 1,100
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042094
CAS nummer: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
ADR: 8,III