Diclofenac sodium salt
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
J62609.06 J62609.14 J62609.22
J62609.06EA 49.1 EUR
J62609.06 J62609.14 J62609.22
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Smeltpunt: 283…285 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082251
CAS nummer: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3081