3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2079-89-2
Molecular Formula: (NH2CH2CH2CN)2.HO2CCH=CHCO2H
Formula Weight: 256.26
Odour: Odourless
Melting Point: ca 177° dec.
Beilstein Reference: 3573532
MDL No.: MFCD00078321
Formule:
C₁₀H₁₆N₄O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00078321 CAS nummer: 2079-89-2 EINECS: 218-208-7 |