2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H50176.03
H50176.MD
H50176.03EA
263
EUR
H50176.03
H50176.MD
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 77790-61-5
Molecular Formula: C9H12N2
Formula Weight: 148.21
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01691538
Formule:
C₉H₁₂N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01691538 CAS nummer: 77790-61-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |