Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
J62163.03 J62163.06
J62163.03EA 39.6 EUR
J62163.03 J62163.06
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formule: C₂₈H₄₄O
Smeltpunt: 118…119 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00166988
CAS nummer: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10018